Learn More
Texwipe™ Têtes de rechange AlphaMop™
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
Marque: Texwipe™ TX7108AH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Replacement Head | |
Autoclavable | |
No |
Non-sterile | |
AlphaMop | |
Thermoplastic |