Learn More
Tétraphénylétain, 97 %, Thermo Scientific™
54.92€ - 147.00€
Identifiants chimiques
CAS | 595-90-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H20Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 427.13 |
Numéro MDL | MFCD00003006 |
Clé InChI | CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem |
CID PubChem | 61146 |
Nom IUPAC | tétraphénylstannane |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19132.09 |
10 g |
54.92€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19132.18 |
50 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
595-90-4 | |
427.13 | |
CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N | |
61146 | |
C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C24H20Sn | |
MFCD00003006 | |
tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem | |
tétraphénylstannane |
Spécification
Tetraphenyltin | |
224°C to 227°C | |
>110°C (230°F) | |
C24H20Sn | |
UN3146 | |
tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem | |
C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
427.13 | |
427.11 |
595-90-4 | |
>420°C | |
Characteristic | |
MFCD00003006 | |
Light sensitive | |
CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N | |
tétraphénylstannane | |
61146 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-872-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante