Learn More
Tétraphénylétain, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11385249
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 595-90-4
Formule moléculaire C24H20Sn
Poids moléculaire (g/mol) 427.13
Numéro MDL MFCD00003006
Clé InChI CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem
CID PubChem 61146
Nom IUPAC tétraphénylstannane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenyltin
Point de fusion 224°C to 227°C
Point d’ébullition >420°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 50 g
Numéro UN UN3146
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 427.11
Pourcentage de pureté 97%