Learn More
Tétraphénylcyclopentadiénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.70€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 479-33-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C29H20O |
Poids moléculaire (g/mol) | 384.47 |
Numéro MDL | MFCD00001407 |
Clé InChI | PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone |
CID PubChem | 68068 |
Nom IUPAC | 2,3,4,5-tétraphénylcyclopenta-2,4-dièn-1-one |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10096103
|
Thermo Scientific Acros
138540050 |
5 g | Flacon en verre |
31.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10635382
|
Thermo Scientific Acros
138540250 |
25 g | Flacon en verre |
103.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10234710
|
Thermo Scientific Acros
138541000 |
100 g | Flacon en verre |
288.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
479-33-4 | |
384.47 | |
PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N | |
68068 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5 |
C29H20O | |
MFCD00001407 | |
tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone | |
2,3,4,5-tétraphénylcyclopenta-2,4-dièn-1-one |
Spécification
Tetraphenylcyclopentadienone | |
479-33-4 | |
Noir | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00001407 | |
tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone | |
PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,4,5-tétraphénylcyclopenta-2,4-dièn-1-one | |
68068 | |
99% |
99% | |
217.0°C to 222.0°C | |
Authentique | |
C29H20O | |
01,1149; 04,490; 06,577 | |
Solubility in water: insoluble. | |
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5 | |
384.47 | |
384.47 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
SENSIBLE À LA LUMIÈRE
missing translation for 'einecsNumber' : 207-530-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only