Learn More
Tétraphénylcyclopentadiénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10234710
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 479-33-4
Formule moléculaire C29H20O
Poids moléculaire (g/mol) 384.47
Numéro MDL MFCD00001407
Clé InChI PLGPSDNOLCVGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraphenylcyclopentadienone, tetracyclone, cyclone, tetracyclon, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone, 2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl, tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienone, cyclone compound, 2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadienone
CID PubChem 68068
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétraphénylcyclopenta-2,4-dièn-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraphenylcyclopentadienone
Note relative au nom 99%
Point de fusion 217.0°C to 222.0°C
Couleur Noir
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Fieser 01,1149; 04,490; 06,577
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 384.47
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tetraphenylcyclopentadienone