Learn More
Tétraméthylsilane, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
39.00€ - 99.80€
Identifiants chimiques
CAS | 75-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.23 |
Numéro MDL | MFCD00008274 |
Clé InChI | CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 |
CID PubChem | 6396 |
ChEBI | CHEBI:85361 |
Nom IUPAC | Tétraméthylsilane |
SMILES | C[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484524
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13148.14 |
25 g |
39.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494524
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13148.22 |
100 g |
99.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tetramethylsilane is used as a building block in organometallic chemistry. It acts as a by-product in the production of methyl chlorosilanes. Also, it serves as a precursor to silicon dioxide or silicon carbide. It is used as internal reference standard for the calibration of chemical sift for 1, 13 and 29 NMR spectroscopy. In addition, it is used as an aviation fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tétraméthylsilane est utilisé comme élément fondamental de la chimie organométallique. Il agit comme produit de synthèse dans la production de chlorosilanes de méthyle. Il sert également de précurseur au dioxyde de silicium ou au carbure de silicium. Il est utilisé comme étalon interne de référence pour l’étalonnage des déplacements chimiques, très importants en spectroscopie RMN 1, 13 et 29. En outre, il est utilisé comme carburant d’aviation.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol, l’éther et la plupart des solvants organiques. Non-miscible avec de l’acide sulfurique froid.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
75-76-3 | |
88.23 | |
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N | |
6396 | |
Tétraméthylsilane |
C4H12Si | |
MFCD00008274 | |
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 | |
CHEBI:85361 | |
C[Si](C)(C)C |
Spécification
26°C to 27°C | |
-100°C | |
C4H12Si | |
UN2749 | |
−27°C (−16°F) | |
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 | |
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N | |
Tétraméthylsilane | |
6396 | |
88.23 | |
Mild | |
0.646 |
Tetramethylsilane | |
75-76-3 | |
MFCD00008274 | |
1696908 | |
14,9229 | |
Miscible with water,ethanol,ether and most organic solvents. Immiscible with cold sulfuric acid. | |
C[Si](C)(C)C | |
88.23 | |
CHEBI:85361 | |
99.9% | |
1.359 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H224
Liquides et vapeurs extrêmement inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H224
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :TÉTRAMÉTHYLSILANE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-899-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VV5706000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only