Learn More
Tétraméthylsilane, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Tetramethylsilane is used as a building block in organometallic chemistry. It acts as a by-product in the production of methyl chlorosilanes. Also, it serves as a precursor to silicon dioxide or silicon carbide. It is used as internal reference standard for the calibration of chemical sift for 1, 13 and 29 NMR spectroscopy. In addition, it is used as an aviation fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraméthylsilane est utilisé comme élément fondamental de la chimie organométallique. Il agit comme produit de synthèse dans la production de chlorosilanes de méthyle. Il sert également de précurseur au dioxyde de silicium ou au carbure de silicium. Il est utilisé comme étalon interne de référence pour l’étalonnage des déplacements chimiques, très importants en spectroscopie RMN 1, 13 et 29. En outre, il est utilisé comme carburant d’aviation.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol, l’éther et la plupart des solvants organiques. Non-miscible avec de l’acide sulfurique froid.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants forts.
Le tétraméthylsilane est utilisé comme élément fondamental de la chimie organométallique. Il agit comme produit de synthèse dans la production de chlorosilanes de méthyle. Il sert également de précurseur au dioxyde de silicium ou au carbure de silicium. Il est utilisé comme étalon interne de référence pour l’étalonnage des déplacements chimiques, très importants en spectroscopie RMN 1, 13 et 29. En outre, il est utilisé comme carburant d’aviation.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol, l’éther et la plupart des solvants organiques. Non-miscible avec de l’acide sulfurique froid.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 26°C to 27°C |
Nom chimique ou matériau | Tetramethylsilane |
Point de fusion | -100°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2749 |
Beilstein | 1696908 |
Point d’éclair | −27°C (−16°F) |
Merck Index | 14,9229 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water,ethanol,ether and most organic solvents. Immiscible with cold sulfuric acid. |
Poids de la formule | 88.23 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 1
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.