Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium, 2,38 % w/w aq. Soln., qualité électronique, 99,9999 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
27.44€ - 70.45€
Identifiants chimiques
CAS | 75-59-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 91.154 |
Numéro MDL | MFCD00008280 |
Clé InChI | WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide |
CID PubChem | 60966 |
Nom IUPAC | hydroxide de tetraméthylazanium |
SMILES | C[N+](C)(C)C.[OH-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15494915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044940.AK |
250 mL |
27.44€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15404925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044940.K2 |
1 L |
70.45€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tetramethylammonium hydroxide is used as anisotropic etching of silicon, as a basic solvent in the development of acidic photo resist in the photolithography process, and is highly effective in stripping photo resist, and is used as a surfactant in the synthesis of ferrofluid, to inhibit nanoparticle aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-59-2 | |
91.154 | |
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M | |
60966 | |
C[N+](C)(C)C.[OH-] |
C4H13NO | |
MFCD00008280 | |
tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide | |
hydroxide de tetraméthylazanium |
Spécification
Tetramethylammonium hydroxide | |
Incolore à jaune | |
C4H13NO | |
MFCD00008280 | |
3558708 | |
14,9224 | |
Soluble in water. | |
C[N+](C)(C)C.[OH-] | |
91.154 | |
91.15 | |
Électronique | |
Liquide |
75-59-2 | |
(Base des métaux) | |
(CH3)4NOH | |
UN1835 | |
Air Sensitive | |
tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide | |
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxide de tetraméthylazanium | |
60966 | |
99.9999% | |
2,38 % p/p de sol. aqueuse |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H370-H372-H314
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Cause des dommages aux organes.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P270-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P309+P311-P312-P332+P313-P361-P363-P501c
H311-H315-H319-H371-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLUTION D’HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 200-882-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA0875000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only