Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium, 2,38 % w/w aq. Soln., qualité électronique, 99,9999 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Description
Tetramethylammonium hydroxide is used as anisotropic etching of silicon, as a basic solvent in the development of acidic photo resist in the photolithography process, and is highly effective in stripping photo resist, and is used as a surfactant in the synthesis of ferrofluid, to inhibit nanoparticle aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium hydroxide |
Couleur | Incolore à jaune |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | (CH3)4NOH |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | UN1835 |
Beilstein | 3558708 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Merck Index | 14,9224 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetramethylammonium hydroxide, 2.38% w/w aqueous solution, Electronic Grade
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Tetramethylammoniumhydroxide