Learn More
Tétrakis(triméthylsilyloxy)silane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.89€ - 111.56€
Identifiants chimiques
CAS | 4098-98-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H36Si5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 320.85 |
Numéro MDL | MFCD00054859 |
Clé InChI | BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa |
CID PubChem | 138115 |
Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis(trimethylsilyl)trisilane |
SMILES | C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21020.03 |
1 g |
37.89€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21020.06 |
5 g |
111.56€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium and in the preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme matériau de départ pour la synthèse du tris(triméthylsilyl)silyl lithium avec le méthyllithium et pour la préparation de cuprate de lithium bis[(TMS)3silyl].
Remarques
Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Protéger de l’humidité et de l’eau.
Identifiants chimiques
4098-98-0 | |
320.85 | |
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N | |
138115 | |
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C |
C12H36Si5 | |
MFCD00054859 | |
tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa | |
1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis(trimethylsilyl)trisilane |
Spécification
Tetrakis(trimethylsilyl)silane | |
4098-98-0 | |
MFCD00054859 | |
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis(trimethylsilyl)trisilane | |
138115 | |
98% |
266°C to 268°C (sublimation) | |
C12H36Si5 | |
tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa | |
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | |
320.85 | |
320.85 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tetrakis(trimethylsilyl)silane
RUO – Research Use Only