Learn More
Tétrakis(triméthylsilyloxy)silane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400107
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is used as a starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium and in the preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme matériau de départ pour la synthèse du tris(triméthylsilyl)silyl lithium avec le méthyllithium et pour la préparation de cuprate de lithium bis[(TMS)3silyl].
Remarques
Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4098-98-0
Formule moléculaire C12H36Si5
Poids moléculaire (g/mol) 320.85
Numéro MDL MFCD00054859
Clé InChI BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa
CID PubChem 138115
Nom IUPAC tétrakis(triméthylsilyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Point de fusion 266°C to 268°C (sublimation)
Quantité 5 g
Poids de la formule 320.85
Pourcentage de pureté 98%