Learn More
Tétrakis(1-pyrazolyl)borate, sel de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
78.20€ - 331.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14782-58-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H12BKN8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 318.2 |
Numéro MDL | MFCD00800557 |
Clé InChI | RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide |
CID PubChem | 92043288 |
Nom IUPAC | Potassium ; tétra(pyrazole-1-yloxy)boranucléide |
SMILES | [B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10145560
|
Thermo Scientific Acros
300160010 |
1 g | Flacon en verre |
78.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10628324
|
Thermo Scientific
300160050 |
5 g | Flacon en verre |
331.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14782-58-2 | |
318.2 | |
RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N | |
92043288 | |
[B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+] |
C12H12BKN8 | |
MFCD00800557 | |
tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide | |
Potassium ; tétra(pyrazole-1-yloxy)boranucléide |
Spécification
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt | |
14782-58-2 | |
Blanc | |
95% | |
MFCD00800557 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf | |
[B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+] | |
318.2 | |
318.2 | |
Poudre cristalline fine |
95% | |
253°C to 254°C | |
Authentique | |
C12H12BKN8 | |
tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide | |
RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N | |
Potassium ; tétra(pyrazole-1-yloxy)boranucléide | |
92043288 | |
95% |
RUO – Research Use Only