Learn More
Tétrakis(1-pyrazolyl)borate, sel de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10145560
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14782-58-2
Formule moléculaire C12H12BKN8
Poids moléculaire (g/mol) 318.2
Numéro MDL MFCD00800557
Clé InChI RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
CID PubChem 92043288
Nom IUPAC Potassium ; tétra(pyrazole-1-yloxy)boranucléide
SMILES [B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt
Note relative au nom 95%
Point de fusion 253°C to 254°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf
Poids de la formule 318.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline fine