Learn More
Acide tétrahydro-2H-pyran-4-carboxylique, 97+ %, Thermo Scientific™
32.20€ - 259.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5337-03-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.14 |
Clé InChI | AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid |
CID PubChem | 219302 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10371003
|
Thermo Scientific Maybridge
CC29901CB |
250 mg | N/A | N/A | N/A | |||||
10738344
|
Thermo Scientific Maybridge
CC29901DA |
1 g |
32.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10622665
|
Thermo Scientific Maybridge
CC29901EA |
10 g |
259.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Identifiants chimiques
5337-03-1 | |
130.14 | |
tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid |
C6H10O3 | |
AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N | |
219302 |
Spécification
Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid | |
97% | |
tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid | |
130.14 | |
130.14 |
5337-03-1 | |
C6H10O3 | |
AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N | |
219302 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS P Statement Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. Causes skin irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide tétrahydro-2H-pyran-4-carboxylique, 97+ %, Thermo Scientific™