Learn More
Acide tétrahydro-2H-pyran-4-carboxylique, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10371003
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 5337-03-1
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Clé InChI AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
CID PubChem 219302
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 97%