Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture tétragonaux
Flacons gradués en polyéthylène téréphtalate (PET).
822.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Polyéthylène téréphtalate |
Stérilité | Stérile |
Closure Included | Oui |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10287853
|
Greiner Bio-One
951700 |
100 ml |
822.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non cytotoxiques
- Apyrogènes
- Stérilisation par irradiation
- Disponibles en trois tailles
Spécification
Transparent | |
Stérile | |
Oui | |
Flacon, culture |
Polyéthylène téréphtalate | |
Oui | |
Tétragonal |