Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture tétragonaux
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Description
- Non cytotoxiques
- Apyrogènes
- Stérilisation par irradiation
- Disponibles en trois tailles
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 ml |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polyéthylène téréphtalate |
Stérilité | Stérile |
Closure Included | Oui |
Graduated | Oui |
Forme | Tétragonal |
Type de produit | Flacon, culture |