Learn More
Disulfure de tétraéthylthiurame, %, Thermo Scientific Chemicals
22.61€ - 367.83€
Identifiants chimiques
CAS | 97-77-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H20N2S4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 296.524 |
Numéro MDL | MFCD00009048 |
Clé InChI | AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd |
CID PubChem | 3117 |
ChEBI | CHEBI:4659 |
Nom IUPAC | diéthylcarbamothioylsulfanyl N,N-diéthylcarbamodithioate |
SMILES | CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20721.22 |
100 g |
22.61€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11475576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20721.30 |
250 g |
37.89€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20721.0B |
1000 g |
110.55€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20721.0I |
5000 g |
367.83€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dopamine beta-hydroxylase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
97-77-8 | |
296.524 | |
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N | |
3117 | |
diéthylcarbamothioylsulfanyl N,N-diéthylcarbamodithioate |
C10H20N2S4 | |
MFCD00009048 | |
disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd | |
CHEBI:4659 | |
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC |
Spécification
Tetraethylthiuram disulfide | |
69°C to 72°C | |
C10H20N2S4 | |
UN3077 | |
14,3364 | |
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N | |
diéthylcarbamothioylsulfanyl N,N-diéthylcarbamodithioate | |
3117 | |
296.54 |
97-77-8 | |
117°C (17 mmHg) | |
MFCD00009048 | |
1712560 | |
disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd | |
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC | |
296.524 | |
CHEBI:4659 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H373-H302-H317
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
GHS P Statement
P260-P261-P280-P301+P312-P363-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wash contaminated clothing before reuse.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : JO1225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetraethylthiuram disulfide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Disulfiram
RUO – Research Use Only