Learn More
Disulfure de tétraéthylthiurame, %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Description
Dopamine beta-hydroxylase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetraethylthiuram disulfide |
Point de fusion | 69°C to 72°C |
Point d’ébullition | 117°C (17 mmHg) |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3077 |
Beilstein | 1712560 |
Merck Index | 14,3364 |
Poids de la formule | 296.54 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetraethylthiuram disulfide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Disulfiram