Learn More
Iodure de tétraméthylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
41.51€ - 454.26€
Identifiants chimiques
CAS | 68-05-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H20IN |
Poids moléculaire (g/mol) | 257.16 |
Numéro MDL | MFCD00011829 |
Clé InChI | UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide |
CID PubChem | 6225 |
Nom IUPAC | tétrahexylazanium;iodure |
SMILES | [I-].CC[N+](CC)(CC)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11489353
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11783.18 |
50 g |
41.51€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499353
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11783.30 |
250 g |
152.76€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479353
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11783.0B |
1000 g |
454.26€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It has been used as the source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies, but is also used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl a été utilisé comme source d’ions tétraéthylammonium dans les études pharmacologiques et physiologiques, mais il est également utilisé dans la synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau presque transparente.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Stockez dans l’obscurité et à l’écart de l’eau / de l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
Identifiants chimiques
68-05-3 | |
257.16 | |
UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M | |
6225 | |
[I-].CC[N+](CC)(CC)CC |
C8H20IN | |
MFCD00011829 | |
tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide | |
tétrahexylazanium;iodure |
Spécification
Tetraethylammonium iodide | |
∼320°C (decomposition) | |
MFCD00011829 | |
Hygroscopic; Light sensitive | |
Soluble in water almost transparency. | |
[I-].CC[N+](CC)(CC)CC | |
257.16 | |
257.17 |
68-05-3 | |
C8H20IN | |
3562649 | |
tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide | |
UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M | |
tétrahexylazanium;iodure | |
6225 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-676-9
missing translation for 'rtecsNumber' : BS7365000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Tetraethylammonium iodide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tetraethylammonium iodide
RUO – Research Use Only