Learn More
Iodure de tétraméthylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489353
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
It has been used as the source of tetraethylammonium ions in pharmacological and physiological studies, but is also used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé comme source d’ions tétraéthylammonium dans les études pharmacologiques et physiologiques, mais il est également utilisé dans la synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau presque transparente.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Stockez dans l’obscurité et à l’écart de l’eau / de l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-05-3
Formule moléculaire C8H20IN
Poids moléculaire (g/mol) 257.16
Numéro MDL MFCD00011829
Clé InChI UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraethylammonium iodide, tetamon iodide, tetramon j, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, iodide, n,n,n-triethylethanaminium iodide, ammonium, tetraethyl-, iodide, teai, tetraethylammoniumiodide, tetraethylazanium iodide, tetraethyl ammonium iodide
CID PubChem 6225
Nom IUPAC tétrahexylazanium;iodure
SMILES [I-].CC[N+](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium iodide
Point de fusion ∼320°C (decomposition)
Quantité 50 g
Beilstein 3562649
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water almost transparency.
Poids de la formule 257.17
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylammonium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetraethylammonium iodide