Learn More
Tétrachloro-p-benzoquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
99.50€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 118-75-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6Cl4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.86 |
Numéro MDL | MFCD00001594 |
Clé InChI | UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone |
CID PubChem | 8371 |
ChEBI | CHEBI:36703 |
Nom IUPAC | 2,3,5,6-tétrachlorocyclohexa-2,5-diène-1,4-dione |
SMILES | ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10606642
|
Thermo Scientific Acros
213561000 |
100 g | Flacon en plastique |
99.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10502811
|
Thermo Scientific Acros
213562500 |
250 g | Flacon en plastique |
138.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10512811
|
Thermo Scientific Acros
213565000 |
500 g | Flacon en plastique |
225.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
118-75-2 | |
245.86 | |
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N | |
8371 | |
2,3,5,6-tétrachlorocyclohexa-2,5-diène-1,4-dione |
C6Cl4O2 | |
MFCD00001594 | |
chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone | |
CHEBI:36703 | |
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O |
Spécification
Tetrachloro-p-benzoquinone | |
>290°C | |
0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs) | |
98.5% min. (HPLC) | |
C6Cl4(=O)2 | |
07, 636 | |
15, 2078 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,sparingly soluble in ccl4,cs2 and chloroform,practically insoluble in cold petroleum ether and,cold alcohol | |
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O | |
245.86 | |
CHEBI:36703 | |
99% |
118-75-2 | |
>100°C | |
Authentique | |
C6Cl4O2 | |
MFCD00001594 | |
01,125; 02,66; 03,46; 04,75 | |
chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone | |
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,5,6-tétrachlorocyclohexa-2,5-diène-1,4-dione | |
8371 | |
245.88 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-274-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DK6825000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetrachloro-p-benzoquinone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.