Learn More
Tétrachloro-p-benzoquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10606642
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-75-2
Formule moléculaire C6Cl4O2
Poids moléculaire (g/mol) 245.86
Numéro MDL MFCD00001594
Clé InChI UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
CID PubChem 8371
ChEBI CHEBI:36703
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrachlorocyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachloro-p-benzoquinone
Point de fusion >290°C
Point d’éclair >100°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6Cl4(=O)2
Quantité 100 g
Beilstein 07, 636
Fieser 01,125; 02,66; 03,46; 04,75
Merck Index 15, 2078
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,sparingly soluble in ccl4,cs2 and chloroform,practically insoluble in cold petroleum ether and,cold alcohol
Poids de la formule 245.88
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrachloro-p-benzoquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.