Learn More
Fluorure de tétrabutylammonium, solution 75 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
44.20€ - 368.00€
Identifiants chimiques
CAS | 429-41-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H36FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.47 |
Numéro MDL | MFCD00011747 |
Clé InChI | FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 |
CID PubChem | 2724141 |
ChEBI | CHEBI:51990 |
SMILES | [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15234904
|
Thermo Scientific Acros
451800250 |
25 g | Flacon en verre |
44.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15244904
|
Thermo Scientific Acros
451801000 |
100 g | Bouteille en verre |
121.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15254904
|
Thermo Scientific Acros
451805000 |
500 g | Flacon en verre |
368.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
429-41-4 | |
261.47 | |
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M | |
2724141 | |
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H36FN | |
MFCD00011747 | |
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 | |
CHEBI:51990 |
Spécification
Tetrabutylammonium fluoride | |
0.9530g/mL | |
[CH3(CH2)3]4NF | |
15,9332 | |
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 | |
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
261.47 | |
CHEBI:51990 | |
75 % dans une solution aqueuse |
429-41-4 | |
C16H36FN | |
MFCD00011747 | |
0.953 | |
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M | |
Tétrabutylazanium ; fluorure | |
2724141 | |
261.46 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-057-2
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Tetrabutylammonium fluoride, 75% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.