Learn More
Fluorure de tétrabutylammonium, solution 75 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium Fluoride |
Densité | 0.9530g/mL |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule linéaire | [CH3(CH2)3]4NF |
Quantité | 100 g |
Merck Index | 15,9332 |
Gravité spécifique | 0.953 |
Nom IUPAC | fluorure de tétrabutylazanium |
Poids de la formule | 261.46 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrabutylammonium fluoride, 75% solution in water
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.