Learn More
Solution de nitrate de tétraammineplatine(II), Pt 3-4 % w/w (suite. Pt), Thermo Scientific Chemicals
165.00€ - 578.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20634-12-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H12N6O6Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 387.22 |
Numéro MDL | MFCD00011624 |
Clé InChI | RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt |
CID PubChem | 146543 |
Nom IUPAC | Azane ; dinitrate de platine(2+) |
SMILES | N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11345919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012167.NJ |
0.5 g |
165.00€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11335919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012167.NA |
2 g |
578.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
20634-12-2 | |
387.22 | |
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N | |
146543 | |
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12N6O6Pt | |
MFCD00011624 | |
tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt | |
Azane ; dinitrate de platine(2+) |
Specifications
Tetraammineplatinum(II) nitrate solution | |
Incolore | |
H12N6O6Pt | |
MFCD00011624 | |
tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt | |
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N | |
Azane ; dinitrate de platine(2+) | |
146543 | |
Pt 3 à 4 % p/p (suite PT) |
20634-12-2 | |
Liquide | |
(NH3)4Pt(NO3)2 | |
UN3218 | |
Miscible with water. | |
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
387.22 | |
387.21 | |
1.05g/mL |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H240-H272
Peut exploser sous l’effet de la chaleur.
Peut aggraver un incendie
comburant.
GHS P Statement
P221-P210-P370+P378a-P410-P411a+P235-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
Protect from sunlight.
Store at temperatures not exceeding 392°F.
Keep cool.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 243-929-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only