Learn More
Solution de nitrate de tétraammineplatine(II), Pt 3-4 % w/w (suite. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335919
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20634-12-2
Formule moléculaire H12N6O6Pt
Poids moléculaire (g/mol) 387.22
Numéro MDL MFCD00011624
Clé InChI RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
CID PubChem 146543
Nom IUPAC Azane ; dinitrate de platine(2+)
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraammineplatinum(II) nitrate solution
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2 g
Formule linéaire (NH3)4Pt(NO3)2
Numéro UN UN3218
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 387.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 3 à 4 % p/p (suite PT)
Densité 1.05g/mL