Learn More
Nitrate de tétraammineplatine(II), Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
96.58€ - 815.06€
Identifiants chimiques
CAS 20634-12-2
Formule moléculaire H12N6O6Pt
Poids moléculaire (g/mol) 387.22
Numéro MDL MFCD00011624
Clé InChI RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
CID PubChem 146543
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11314938
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043897.01
0.25 g
96.58€
0.25g
11304938
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043897.03
1 g
243.21€
1g
11394928
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043897.06
5 g
815.06€
5g
Description
Description
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
20634-12-2
387.22
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
146543
H12N6O6Pt
MFCD00011624
tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Tetraammineplatinum(II) nitrate
20634-12-2
Crystals
H12N6O6Pt
tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Azane ; dinitrate de platine(2+)
146543
262°C (decomposition)
Blanc à jaune
99.99% (metals basis)
MFCD00011624
Soluble in water.
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
387.22
387.21
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H317-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 243-929-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante