Learn More
Nitrate de tétraammineplatine(II), Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314938
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20634-12-2
Formule moléculaire H12N6O6Pt
Poids moléculaire (g/mol) 387.22
Numéro MDL MFCD00011624
Clé InChI RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
CID PubChem 146543
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Nom chimique ou matériau Tetraammineplatinum(II) nitrate
Point de fusion 262°C (decomposition)
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Crystals
Quantité 0.25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Azane ; dinitrate de platine(2+)
Poids de la formule 387.21
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato