Learn More
Tétra-n-propoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 117.59€
Identifiants chimiques
CAS | 682-01-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H28O4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 264.437 |
Numéro MDL | MFCD00009364 |
Clé InChI | ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane |
CID PubChem | 69627 |
Nom IUPAC | silicate de tétrapropyle |
SMILES | CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389295
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16644.14 |
25 g |
40.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399295
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16644.22 |
100 g |
117.59€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
682-01-9 | |
264.437 | |
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N | |
69627 | |
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC |
C12H28O4Si | |
MFCD00009364 | |
tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane | |
silicate de tétrapropyle |
Spécification
224°C to 225°C (94°C (5mmHg)) | |
682-01-9 | |
(CH3CH2CH2O)4Si | |
1706115 | |
tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane | |
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC | |
264.437 | |
264.44 | |
1.401 | |
0.916 |
Tetra-n-propoxysilane | |
C12H28O4Si | |
MFCD00009364 | |
95°C (203°F) | |
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N | |
silicate de tétrapropyle | |
69627 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-659-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote