Learn More
Tétra-n-propoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399295
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 682-01-9
Formule moléculaire C12H28O4Si
Poids moléculaire (g/mol) 264.437
Numéro MDL MFCD00009364
Clé InChI ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane
CID PubChem 69627
Nom IUPAC silicate de tétrapropyle
SMILES CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
Specifica
Point d’ébullition 224°C to 225°C (94°C (5mmHg))
Nom chimique ou matériau Tetra-n-propoxysilane
Quantité 100 g
Formule linéaire (CH3CH2CH2O)4Si
Beilstein 1706115
Point d’éclair 95°C (203°F)
Poids de la formule 264.44
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.401
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.916
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato