Learn More
Tétra-n-butoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.00€ - 126.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4766-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H36O4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 320.545 |
Numéro MDL | MFCD00009432 |
Clé InChI | UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrabutyl orthosilicate, tetrabutoxysilane, tetra-n-butoxysilane, silane, tetrabutoxy, silicon tetrabutoxide, butyl silicate buo 4si, silicic acid h4sio4 , tetrabutyl ester, butyl silicate c4h9o 4si, butyl silicate, tetrabutyl orthosilice |
CID PubChem | 78500 |
Nom IUPAC | silicate de tétrabutyle |
SMILES | CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03141.14 |
25 g |
53.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03141.22 |
100 g |
126.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields and also in the alkylation and alkoxylation of silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un intermédiaire organique important utilisé dans les produits agrochimiques et pharmaceutiques et les colorants, ainsi que dans l’alkylation et l’alkoxylation du silane.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
4766-57-8 | |
320.545 | |
UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N | |
78500 | |
CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC |
C16H36O4Si | |
MFCD00009432 | |
tetrabutyl orthosilicate, tetrabutoxysilane, tetra-n-butoxysilane, silane, tetrabutoxy, silicon tetrabutoxide, butyl silicate buo 4si, silicic acid h4sio4 , tetrabutyl ester, butyl silicate c4h9o 4si, butyl silicate, tetrabutyl orthosilice | |
silicate de tétrabutyle |
Spécification
277°C | |
<-80°C | |
C16H36O4Si | |
1709274 | |
tetrabutyl orthosilicate, tetrabutoxysilane, tetra-n-butoxysilane, silane, tetrabutoxy, silicon tetrabutoxide, butyl silicate buo 4si, silicic acid h4sio4 , tetrabutyl ester, butyl silicate c4h9o 4si, butyl silicate, tetrabutyl orthosilice | |
UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N | |
silicate de tétrabutyle | |
78500 | |
97% | |
1.413 | |
0.899 |
Tetra-n-butoxysilane | |
4766-57-8 | |
MFCD00009432 | |
135°C (275°F) | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC | |
320.545 | |
320.55 | |
Characteristic | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 225-305-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only