Learn More
Tétra-n-butoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352036
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields and also in the alkylation and alkoxylation of silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire organique important utilisé dans les produits agrochimiques et pharmaceutiques et les colorants, ainsi que dans l’alkylation et l’alkoxylation du silane.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4766-57-8
Formule moléculaire C16H36O4Si
Poids moléculaire (g/mol) 320.545
Numéro MDL MFCD00009432
Clé InChI UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutyl orthosilicate, tetrabutoxysilane, tetra-n-butoxysilane, silane, tetrabutoxy, silicon tetrabutoxide, butyl silicate buo 4si, silicic acid h4sio4 , tetrabutyl ester, butyl silicate c4h9o 4si, butyl silicate, tetrabutyl orthosilice
CID PubChem 78500
Nom IUPAC silicate de tétrabutyle
SMILES CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Spécification
Point d’ébullition 277°C
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butoxysilane
Point de fusion <-80°C
Quantité 25 g
Beilstein 1709274
Point d’éclair 135°C (275°F)
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 320.55
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.413
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.899