Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint, with Conical Bottom
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
119.00€ - 160.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
---|---|
Diamètre (métrique) | 17 mm |
Forme du fond | Conical |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10176684
|
Lenz Laborglasintrumente
05705115 |
17 mm | 115 mm | Stopper |
129.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11923571
|
Lenz Laborglasintrumente
05705015 |
17 mm | 115 mm | Not Included |
119.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10667780
|
Lenz Laborglasintrumente
05705116 |
17 mm | 120 mm | Stopper |
130.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10677780
|
Lenz Laborglasintrumente
05705216 |
17 mm | 120 mm | Hexagonal |
160.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11943571
|
Lenz Laborglasintrumente
05705016 |
17 mm | 120 mm | Not Included |
121.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- With conical bottom
- With socket NS 14/23
- Available without stopper
- With PE stopper or with hexagonal hollow glass stopper
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre borosilicaté (3.3) | |
17 mm | |
Conical |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint, with Conical Bottom