Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint, with Conical Bottom
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05705015
Code produit. 11923571
  • 119.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec fond conique
  • Avec prise NS 14/23
  • Disponibles sans bouchon
  • Avec bouchon en PE ou avec bouchon en verre creux hexagonal
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Sans bouchon
115 mm
17 mm