Learn More
IKA™ Accessoire pour tubes à essai pour agitateur à plateforme IKA
Pièce avec matrice personnalisée pour le maintien des verres de réactif sur un agitateur à plateforme.
32.50€ - 66.50€
Spécification
Type de produit | Fixation pour adaptateur de tubes à essai |
---|---|
Description | Accessoire pour adaptateur de tube à essai |
À utiliser avec (équipement) | Fixation universelle, agitateur |
Code produit | Marque | Capacité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10490243
|
IKA™
L001830 |
Fixation pour adaptateur de tubes à essai |
32.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10728971
|
IKA™
L001840 |
Tubes | Fixation pour adaptateur de tubes à essai |
66.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10130921
|
IKA™
L001850 |
Tubes | Fixation pour adaptateur de tubes à essai |
66.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fixation avec matrice personnalisée pour le maintien des lunettes de réactif sur un agitateur à plateforme.
- Nécessite un accessoire universel VG 3.3
- Facilite le vortex multi-tubes
Spécification
Fixation pour adaptateur de tubes à essai | |
Accessoire pour adaptateur de tube à essai | |
Fixation universelle, agitateur |