Learn More
IKA™ Accessoire pour tubes à essai pour agitateur à plateforme IKA
Pièce avec matrice personnalisée pour le maintien des verres de réactif sur un agitateur à plateforme.
Marque: IKA™ L001840
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fixation avec matrice personnalisée pour le maintien des lunettes de réactif sur un agitateur à plateforme.
- Nécessite un accessoire universel VG 3.3
- Facilite le vortex multi-tubes
Spécification
Tubes | |
Fixation pour adaptateur de tubes à essai | |
Modèle MS 1.31 | |
14 |
10 mm | |
Accessoire pour adaptateur de tube à essai | |
Fixation universelle, agitateur |