Learn More
TES, sol. tampon 0,2M, pH 8,0, Thermo Scientific™
49.30€ - 71.53€
Identifiants chimiques
CAS 70331-82-7
Formule moléculaire C6H14NNaO6S
Poids moléculaire (g/mol) 251.23
Numéro MDL MFCD00065482
Clé InChI GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23702152
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15424379
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61889.AE
100 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15434379
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61889.AK
250 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le noyau tampon TES, soln. 0,2 M, est un tampon adapté à la croissance des cellules épidermiques dont le pH est compris entre 7,4 et 7,9. Il est également utile pour l’étude de l’oxydation du succinate. Il est également largement utilisé comme tampon dans les applications biologiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (350 g/l) à 20°C, et dans le méthanol (turbidité très faible).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
70331-82-7
251.23
GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
C6H14NNaO6S
MFCD00065482
23702152
Spécification
TES buffer soln.
Solution de tampon 0,2M
Liquide
MFCD00065482
GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
sodium 2-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}ethane-1-sulfonate
23702152
70331-82-7
8.0
C6H14NNaO6S
Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
251.23
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante