Learn More
TES, sol. tampon 0,2M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Code produit. 15434379
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le noyau tampon TES, soln. 0,2 M, est un tampon adapté à la croissance des cellules épidermiques dont le pH est compris entre 7,4 et 7,9. Il est également utile pour l’étude de l’oxydation du succinate. Il est également largement utilisé comme tampon dans les applications biologiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (350 g/l) à 20°C, et dans le méthanol (turbidité très faible).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70331-82-7
Formule moléculaire C6H14NNaO6S
Poids moléculaire (g/mol) 251.23
Numéro MDL MFCD00065482
Clé InChI GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23702152
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau TES buffer soln.
Concentration 0.2 M
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
Nom IUPAC sodium 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propane-2-yl]amino]éthane-1-acide sulfonique