Learn More
tert-octylamine 95 %, Thermo Scientific Chemicals
20.30€ - 54.47€
Identifiants chimiques
CAS | 107-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |
Numéro MDL | MFCD00008053 |
Clé InChI | QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine |
CID PubChem | 61017 |
Nom IUPAC | 2,4,4-triméthylpentan-2-amine |
SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10021420
|
Thermo Scientific Acros
129500050 |
5 g | Flacon en verre |
20.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10583481
|
Thermo Scientific Acros
129505000 |
500 g | Flacon en verre |
54.47€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-45-9 | |
129.24 | |
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N | |
61017 | |
CC(C)(C)CC(C)(C)N |
C8H19N | |
MFCD00008053 | |
tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine | |
2,4,4-triméthylpentan-2-amine |
Spécification
tert-Octylamine | |
107-45-9 | |
0.8050g/mL | |
32°C | |
94% min. (GC) | |
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2 | |
MFCD00008053 | |
0.805 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents | |
CC(C)(C)CC(C)(C)N | |
129.24 | |
129.24 | |
Liquide |
95% | |
-67.0°C | |
137.0°C to 143.0°C | |
Authentique | |
C8H19N | |
1.4235 to 1.4255 | |
04, 198 | |
tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine | |
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,4-triméthylpentan-2-amine | |
61017 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-491-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EO3850000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- tert-Octylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.