Learn More
tert-octylamine 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021420
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-45-9
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Numéro MDL MFCD00008053
Clé InChI QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine
CID PubChem 61017
Nom IUPAC 2,4,4-triméthylpentan-2-amine
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Octylamine
Note relative au nom 95%
Point de fusion -67.0°C
Densité 0.8050g/mL
Point d’ébullition 137.0°C to 143.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Indice de réfraction 1.4235 to 1.4255
Quantité 5 g
Beilstein 04, 198
Gravité spécifique 0.805
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Octylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.