Learn More
Tert-butyldiméthylsilylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
74.00€ - 1075.00€
Identifiants chimiques
CAS 86318-61-8
Formule moléculaire C8H16Si
Poids moléculaire (g/mol) 140.301
Numéro MDL MFCD00191877
Clé InChI RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
CID PubChem 2757281
Nom IUPAC éthynyl(diméthyl)(2-méthyl-2-propanyl)silane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15440378
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53494.03
1 g
74.00€
1g
15450378
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53494.06
5 g
261.00€
5g
15460378
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53494.14
25 g
1075.00€
25g
Description
Description
tert-Butyldimethylsilylacetylene may be used in the synthesis of β-alkynylketone and β-alkynyl aldehydes. It participates in Cadiot-Chodkiewicz cross-coupling reaction with various bromoalkynes to afford synthetically useful unsymmetrical diynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-Butyldiméthylsilylacétylène peut être utilisé dans la synthèse des βalcynylcétones et des β-aldéhydes. Il participe à la réaction de couplage croisé de Cadiot-Chodkiewicz avec plusieurs bromoalcynes pour donner des diynes asymétriqes utilisées de façon synthétique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,043 g/l à 25°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Identifiants chimiques
86318-61-8
140.301
RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
2757281
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
C8H16Si
MFCD00191877
tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
éthynyl(diméthyl)(2-méthyl-2-propanyl)silane
Spécification
130°C
86318-61-8
(CH3)3CSi(CH3)2C≡CH
UN1993
6°C (43°F)
Sparingly soluble in water (0.043g/L at 25°C).
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
140.301
140.3
1.451
tert-Butyldimethylsilylacetylene
C8H16Si
MFCD00191877
1921466
tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
éthynyl(diméthyl)(2-méthyl-2-propanyl)silane
2757281
98%
0.751
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante