Learn More
Tert-butyldiméthylsilylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15440378
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
tert-Butyldimethylsilylacetylene may be used in the synthesis of β-alkynylketone and β-alkynyl aldehydes. It participates in Cadiot-Chodkiewicz cross-coupling reaction with various bromoalkynes to afford synthetically useful unsymmetrical diynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-Butyldiméthylsilylacétylène peut être utilisé dans la synthèse des βalcynylcétones et des β-aldéhydes. Il participe à la réaction de couplage croisé de Cadiot-Chodkiewicz avec plusieurs bromoalcynes pour donner des diynes asymétriqes utilisées de façon synthétique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,043 g/l à 25°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86318-61-8
Formule moléculaire C8H16Si
Poids moléculaire (g/mol) 140.301
Numéro MDL MFCD00191877
Clé InChI RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
CID PubChem 2757281
Nom IUPAC éthynyl(diméthyl)(2-méthyl-2-propanyl)silane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
Spécification
Point d’ébullition 130°C
Nom chimique ou matériau tert-Butyldimethylsilylacetylene
Quantité 1 g
Formule linéaire (CH3)3CSi(CH3)2C≡CH
Numéro UN UN1993
Beilstein 1921466
Point d’éclair 6°C (43°F)
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.043g/L at 25°C).
Poids de la formule 140.3
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.451
Densité 0.751