Learn More
Chlorure de tert-butylacétyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.36€ - 334.67€
Identifiants chimiques
CAS | 7065-46-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.61 |
Numéro MDL | MFCD00000737 |
Clé InChI | BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093 |
CID PubChem | 81514 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3,3-diméthylbutanoyl |
SMILES | CC(C)(C)CC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10094093
|
Thermo Scientific Acros
107790100 |
10 mL | Flacon en verre |
31.36€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10705751
|
Thermo Scientific Acros
107790500 |
50 mL | Flacon en verre |
81.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10599990
|
Thermo Scientific Acros
107792500 |
250 mL | Flacon en verre |
334.67€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7065-46-5 | |
134.61 | |
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N | |
81514 | |
CC(C)(C)CC(=O)Cl |
C6H11ClO | |
MFCD00000737 | |
3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093 | |
Chlorure de 3,3-diméthylbutanoyl |
Spécification
tert-Butylacetyl chloride | |
7065-46-5 | |
0.9600g/mL | |
21°C | |
99% | |
(CH3)3CCH2COCl | |
MFCD00000737 | |
3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093 | |
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3,3-diméthylbutanoyl | |
81514 | |
99% |
99% | |
Incolore à jaune | |
127.0°C to 129.0°C | |
Authentique | |
C6H11ClO | |
1.4210 to 1.4230 | |
0.96 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethanol | |
CC(C)(C)CC(=O)Cl | |
134.61 | |
134.61 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-356-4
Recommended Storage : Réfrigérateur +4°C
RUO – Research Use Only