Learn More
Chlorure de tert-butylacétyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10599990
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7065-46-5
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.61
Numéro MDL MFCD00000737
Clé InChI BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
CID PubChem 81514
Nom IUPAC Chlorure de 3,3-diméthylbutanoyl
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylacetyl chloride
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 127.0°C to 129.0°C
Point d’éclair 21°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH2COCl
Indice de réfraction 1.4210 to 1.4230
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide