Learn More
Chlorure de tert-butylacétyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
21.41€ - 671.34€
Identifiants chimiques
CAS | 7065-46-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.603 |
Numéro MDL | MFCD00000737 |
Clé InChI | BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093 |
CID PubChem | 81514 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3,3-diméthylbutanoyl |
SMILES | CC(C)(C)CC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11453950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10162.06 |
5 g |
21.41€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459442
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10162.14 |
25 g |
48.84€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469442
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10162.22 |
100 g |
152.76€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479442
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10162.36 |
500 g |
671.34€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
tert-Butylacetyl chloride is used an acyl chloride compound for proteomics research. It is also used as intermediate for important acylation reagents agrochemical and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de tert-butylacétyle est utilisé comme composé de chlorure dʼacyle pour la recherche protéomique. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les réactifs dʼacylation importants agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité. Conserver à lʼécart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
7065-46-5 | |
134.603 | |
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N | |
81514 | |
CC(C)(C)CC(=O)Cl |
C6H11ClO | |
MFCD00000737 | |
3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093 | |
Chlorure de 3,3-diméthylbutanoyl |
Spécification
tert-Butylacetyl chloride | |
128°C to 130°C | |
Acrid | |
MFCD00000737 | |
1740421 | |
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3,3-diméthylbutanoyl | |
81514 | |
≥98% |
7065-46-5 | |
21°C (69°F) | |
C6H11ClO | |
UN2924 | |
3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093 | |
CC(C)(C)CC(=O)Cl | |
134.603 | |
134.61 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
GHS P Statement
P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only