Learn More
Chlorure de tert-butylacétyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479442
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
tert-Butylacetyl chloride is used an acyl chloride compound for proteomics research. It is also used as intermediate for important acylation reagents agrochemical and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tert-butylacétyle est utilisé comme composé de chlorure dʼacyle pour la recherche protéomique. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les réactifs dʼacylation importants agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité. Conserver à lʼécart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7065-46-5
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.603
Numéro MDL MFCD00000737
Clé InChI BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
CID PubChem 81514
Nom IUPAC Chlorure de 3,3-diméthylbutanoyl
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylacetyl chloride
Densité 0.967
Point d’ébullition 128°C to 130°C
Point d’éclair 21°C (69°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.423
Quantité 500 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1740421
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté ≥98%