Learn More
Tert-butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate, 97 %, Thermo Scientific™
118.00€ - 1025.00€
Identifiants chimiques
CAS | 156866-52-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H17NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 235.283 |
Clé InChI | HRJJBEIFHFVBRT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-4-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyln-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl 4-formylbenzyl carbamate, tert-butyln-4-formylphenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethylbenzaldehyde, tert-butyl n-4 formylbenzyl carbamate, 4-aminomethyl benzaldehyde,n-boc protected, 4-formyl-benzyl-carbamic acid t-butyl ester |
CID PubChem | 2794832 |
Nom IUPAC | tert-butyl N-[(4-formylphényl)méthyl]carbamate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10682015
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07448CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
118.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10563003
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07448DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
319.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10082504
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07448DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
1025.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
156866-52-3 | |
235.283 | |
tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-4-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyln-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl 4-formylbenzyl carbamate, tert-butyln-4-formylphenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethylbenzaldehyde, tert-butyl n-4 formylbenzyl carbamate, 4-aminomethyl benzaldehyde,n-boc protected, 4-formyl-benzyl-carbamic acid t-butyl ester | |
tert-butyl N-[(4-formylphényl)méthyl]carbamate |
C13H17NO3 | |
HRJJBEIFHFVBRT-UHFFFAOYSA-N | |
2794832 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C=O |
Spécification
tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate | |
97% | |
tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-4-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyln-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl 4-formylbenzyl carbamate, tert-butyln-4-formylphenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethylbenzaldehyde, tert-butyl n-4 formylbenzyl carbamate, 4-aminomethyl benzaldehyde,n-boc protected, 4-formyl-benzyl-carbamic acid t-butyl ester | |
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C=O | |
235.283 | |
235.28 |
156866-52-3 | |
C13H17NO3 | |
HRJJBEIFHFVBRT-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl N-[(4-formylphényl)méthyl]carbamate | |
2794832 | |
97% |