Learn More
Tert-butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10563003
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 156866-52-3
Formule moléculaire C13H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.283
Clé InChI HRJJBEIFHFVBRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-4-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyln-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl 4-formylbenzyl carbamate, tert-butyln-4-formylphenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethylbenzaldehyde, tert-butyl n-4 formylbenzyl carbamate, 4-aminomethyl benzaldehyde,n-boc protected, 4-formyl-benzyl-carbamic acid t-butyl ester
CID PubChem 2794832
Nom IUPAC tert-butyl N-[(4-formylphényl)méthyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.28
Pourcentage de pureté 97%