Learn More
Bromure de tert-butyle, 98+ %, stab. avec du carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
55.48€ - 186.93€
Identifiants chimiques
CAS | 507-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.02 |
Numéro MDL | MFCD00000125 |
Clé InChI | RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane |
CID PubChem | 10485 |
Nom IUPAC | 2-bromo-2-methylpropane |
SMILES | CC(C)(C)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444744
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13727.22 |
100 g |
55.48€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454744
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13727.36 |
500 g |
186.93€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le bromure de tert-butyle est utilisé comme matière première en chimie organique synthétique. Il est utilisé pour étudier la déadénylation massive des nucléosides à base d’adénine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de tert-butyle est utilisé comme matière première en chimie organique synthétique.Il est utilisé pour étudier la déadénylation massive des nucléosides à base d’adénine.
Solubilité
Immiscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
507-19-7 | |
137.02 | |
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N | |
10485 | |
CC(C)(C)Br |
C4H9Br | |
MFCD00000125 | |
tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane | |
2-bromo-2-methylpropane |
Spécification
tert-Butyl Bromide | |
507-19-7 | |
1.210 | |
18°C (64°F) | |
C4H9Br | |
MFCD00000125 | |
1730892 | |
tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane | |
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-2-methylpropane | |
10485 | |
≥98% |
stabilized with potassium carbonate | |
°C to 20°C | |
74°C to 76°C | |
98%, stabilized with potassium carbonate | |
1.428 | |
UN2342 | |
14,1555 | |
Immiscible with water. | |
CC(C)(C)Br | |
137.02 | |
137.02 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BROMOMÉTHYLPROPANES
missing translation for 'einecsNumber' : 208-065-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TX4150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- tert-Butyl bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Bromo-2-methylpropane